Learn More
Éthyle 1-Boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441149
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15441149 5 g 5g
15418706 250 mg 250mg
15431149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64102.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71233-25-5
Formule moléculaire C13H21NO5
Poids moléculaire (g/mol) 271.313
Numéro MDL MFCD09878815
Clé InChI WCTXJAXKORIYNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl 4-ethyl 3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl 1-n-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, ethyl n-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, 3-oxo-piperidine-1,4-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-ethyl ester, ethyl 1-n-boc-3-oxo-piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, ethyl n-tert-butoxycarbonyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl 3-oxo-1,4-piperidinedicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 3-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ksc915i7p
CID PubChem 15852989
Nom IUPAC 1-O-tert-butyle 4-O-éthyl 3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-Boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate
Quantité 5 g
Beilstein 421506
Poids de la formule 271.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide