Learn More
Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475457 5 g 5g
15465457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32704.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 130250-54-3 | Molecular Formula: C13H23NO4 | Molecular Weight: 257.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130250-54-3
Formule moléculaire C13H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 257.33
Numéro MDL MFCD04116274
Clé InChI YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate, ethyl n-boc-piperidine-3-carboxylate, ethyl n-boc-3-piperidinecarboxylate, ethyl1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-n-boc-piperidine-3-carboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl tetrahydro-1,3 2h-pyridinedicarboxylate, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl ester, piperidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 3-ethyl ester
CID PubChem 357727
Nom IUPAC 1-O-tert-butyl3-O-éthyl pipéridine-1,3-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate
Point de fusion 31°C to 35°C
Point d’ébullition 95°C (0.5 mmHg)
Quantité 5 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 257.33
Pourcentage de pureté 97%