Learn More
1-Hydroxycyclopropanecarboxylate d’éthyle, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10662572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10662572 1 g Flacon en verre 1g
11915081 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10662572 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335300010
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 137682-89-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137682-89-4
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD01863257
Clé InChI DPMGQZGXWRHYPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl cyclopropan-1-ol, ethyl-1-hydroxycyclopropane carboxylate, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 2733706
Nom IUPAC éthyl1-hydroxycyclopropane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate
Note relative au nom 90%
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 78.0°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H4(OH)COOCH2CH3
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4470
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide