Learn More
1-(Hydroxyméthyl)cyclohexanecarboxylate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15457516
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15457516 250 mg 250mg
15419048 1 g 1g
15429048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15457516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62519.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 834914-39-5
Formule moléculaire C10H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 186.251
Numéro MDL MFCD12022627
Clé InChI CHMBRLRRLJHXRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 1-hydroxymethyl cyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 1-hydroxymethyl-, ethyl ester, ethyl 1-hydroxymethyl cyclohexane-1-carboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl cyclohexane carboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 46172882
Nom IUPAC 1-(hydroxyméthyl)cyclohexane-1-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1(CCCCC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 186.24
Pourcentage de pureté 97%