Learn More
1-(Hydroxyméthyl)cyclopentanecarboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487856 1 g 1g
15497856 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62804.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1075-82-7 | Molecular Formula: C9H16O3 | Molecular Weight: 172.224 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’éthyl-1-(hydroxyméthyl)cyclopentanecarboxylate est utilisé comme intermédiaire pour la recherche chimique et le bloc de construction synthétique.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1075-82-7
Formule moléculaire C9H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 172.224
Numéro MDL MFCD12022629
Clé InChI AUUICUZWYQYTNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 1-hydroxymethyl cyclopentanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl cyclopentane-1-carboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 46172884
Nom IUPAC Éthyl 1-(hydroxyméthyl)cyclopentane-1carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(CCCC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.22
Pourcentage de pureté 97%