Learn More
1-(Hydroxyméthyl)cyclopropanecarboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate acts as a ligand for Suzuki coupling reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(hydroxyméthyl)cyclopropanecarboxylate d’éthyle agit comme un ligand pour la réaction de couplage de Suzuki.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants.
Le 1-(hydroxyméthyl)cyclopropanecarboxylate d’éthyle agit comme un ligand pour la réaction de couplage de Suzuki.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 144.16 |
Pourcentage de pureté | 97% |