Learn More
1-méthyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10631475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10631475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10631475 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47223DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 868755-61-7
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C11H12N2O2S
Numéro MDL MFCD08060537
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,1-methyl-3-2-thienyl-,ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-2-thienyl-, ethyl ester
Clé InChI MUIUODSZPZJMMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C1=CC=CS1
Nom IUPAC 2-méthyl-5-thiophène-2-ylpyrazole-3-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 236.29
CID PubChem 7537652
Poids de la formule 236.29
Pourcentage de pureté 97%