Learn More
Éthyl 1-(trifluorométhyl)cyclobutanecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478215 1 g 1g
15488215 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478215 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32847.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1040683-08-6 | Molecular Formula: C8H11F3O2 | Molecular Weight: 196.169 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1040683-08-6
Formule moléculaire C8H11F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.169
Numéro MDL MFCD10699116
Clé InChI AYUISFJYNKIHDD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 28309116
Nom IUPAC 1-(trifluorométhyl)cyclobutane-1-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Point d’ébullition 61°C to 63°C (20 mmHg)
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutane-1-carboxylate, ethyl1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acidethyl ester
Poids de la formule 196.17
Pourcentage de pureté 97%