Learn More
1H-imidazole-1-carboxylate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 1H-Imidazole-1-carboxylate |
| CAS | 19213-72-0 |
| Formule moléculaire | C6H8N2O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Etomidate Impurity 10 (Ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate) |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)n1ccnc1 |
| Nom IUPAC | imidazole-1-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.14 |
| Poids de la formule | 140.0586 |