Learn More
1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11309899 5 g -
11399889 1 g 1g
11319899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11309899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25351.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 37622-90-5 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate is used in the preparation of isoxazole-4-carboxylic acid derivatives and isoxazole-3,5-dicarboxamides. Further, it acts as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle est utilisé dans la préparation de dérivés de l’acide isoxazole-4-carboxylique et d’isoxazole-3,5-dicarboxamides. De plus, il agit comme un intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37622-90-5
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.142
Numéro MDL MFCD00010844
Clé InChI KACZQOKEFKFNDB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 142179
Nom IUPAC 1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CNN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Point de fusion 75°C to 80°C
Point d’ébullition 138°C to 140°C (3 mmHg)
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 4-pyrazolecarboxylate, ethyl pyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl4-pyrazolecarboxylate, zlchem 132, pubchem21939, acmc-209iug
Informations sur la solubilité Miscible with acetone.
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 98%