Learn More
1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate is used in the preparation of isoxazole-4-carboxylic acid derivatives and isoxazole-3,5-dicarboxamides. Further, it acts as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle est utilisé dans la préparation de dérivés de l’acide isoxazole-4-carboxylique et d’isoxazole-3,5-dicarboxamides. De plus, il agit comme un intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Point de fusion | 75°C to 80°C |
| Point d’ébullition | 138°C to 140°C (3 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | ethyl 4-pyrazolecarboxylate, ethyl pyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl4-pyrazolecarboxylate, zlchem 132, pubchem21939, acmc-209iug |
| Informations sur la solubilité | Miscible with acetone. |
| Poids de la formule | 140.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.