Learn More
(1S,3R,4R)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl (1S,3R,4R)-3-(Tert-butoxycarbonylamino)-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate |
| CAS | 365997-33-7 |
| Formule moléculaire | C14H25NO5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (1S,3R,4R)-(+)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H25NO5/c1-5-19-12(17)9-6-7-11(16)10(8-9)15-13(18)20-14(2,3)4/h9-11,16H,5-8H2,1-4H3,(H,15,18)/t9-,10+,11+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H]1CC[C@@H](O)[C@@H](C1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | éthyle (1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]cyclohexane-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 287.35 |
| Poids de la formule | 287.1733 |