Learn More
Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31451331
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31451331 100 g
31436929 1 g
31446341 5 g
31445695 10 g
31443316 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31451331 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13940100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate
CAS 778-82-5
Formule moléculaire C12H13NO2
Numéro MDL MFCD00005635
Quantité 100 g
SMILES C1=CC=CC2=C1C(=C[NH]2)CC(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Pourcentage de pureté 98%