Learn More
Éthyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acétate, Thermo Scientific™
Code produit 10066854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10066854 25 g 25g
10565733 50 g 50g
10505564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10066854 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00646EB
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 53266-94-7
Formule moléculaire C7H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.23
Numéro MDL MFCD00005330
Clé InChI SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
CID PubChem 104454
Nom IUPAC acétate d'éthyle 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 97%