Learn More
Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31430137
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31430137 5 g
31424777 100 g
31417212 500 g
31420302 1 g
31420103 25 g
31423815 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31430137 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD105665g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
CAS 64987-08-2
Formule moléculaire C7H8N2O3S
Numéro MDL MFCD00010414
Quantité 5 g
SMILES O=C(OCC)C(C1=CSC(N)=N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 200.22
Pourcentage de pureté 97%