Learn More
2,2-dichloro-3-oxobutanoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2,2-Dichloro-3-oxobutanoate |
| CAS | 6134-66-3 |
| Formule moléculaire | C6H8O3Cl2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8Cl2O3/c1-3-11-5(10)6(7,8)4(2)9/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C(=O)C)(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | 2,2-dichloro-3-oxobutanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.03 |
| Poids de la formule | 197.985 |