Learn More
Éthyl 2,2-difluoropropionate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2,2-difluoropropionate |
| Densité | 1.102 |
| Point d’ébullition | 24°C (20 mmHg) |
| Formule linéaire | CH3CF2CO2CH2CH3 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3272 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 138.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |