Learn More
Ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31430961
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31430961 25 g
31424452 1 kg
31426381 500 g
31427458 100 g
31430217 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31430961 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10568225g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
CAS 6413-10-1
Formule moléculaire C8H14O4
Numéro MDL MFCD00152488
Quantité 25 g
SMILES O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Pourcentage de pureté 98%