Learn More
2-(2-méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)acétate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate |
| CAS | 6413-10-1 |
| Formule moléculaire | C8H14O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC1(C)OCCO1 |
| Nom IUPAC | 2-(2-méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)acétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.2 |
| Poids de la formule | 174.0892 |