Learn More
2-(2-méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)acétate d'éthyle, TRC
Code produit 30374965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374965 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374965 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9375182.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
CAS 6413-10-1
Formule moléculaire C8H14O4
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC1(C)OCCO1
Nom IUPAC 2-(2-méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Poids de la formule 174.0892