Learn More
2-(2-méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)acétate d'éthyle, TRC
Code produit 30387130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387130 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387130 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE937518250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
CAS 6413-10-1
Formule moléculaire C8H14O4
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC1(C)OCCO1
Nom IUPAC 2-(2-méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Poids de la formule 174.0892