Learn More
Éthyle 2-(2-Oxopyrrolidine-1-yl)acétate (80 %), TRC
Code produit 30135635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135635 1 g 1g
30011232 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9258851G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61516-73-2
Formule moléculaire C8 H13 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 171.19
Synonyme Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Piracetam Imp. C (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid ethyl ester, 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-2-pyrrolidone, Ethyl (2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate, Ethyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate
Nom IUPAC Éthyle 2-(2-oxopyrrolidine-1-yl)acétate
SMILES CCOC(=O)CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3
Poids de la formule 171.0895