Learn More
2-(3,4-dichlorophényl)-2-oxoacétate d’éthyle, technique, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-(3, 4-dichlorophenyl)-2-oxoacetate |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 247.08 |
| Pourcentage de pureté | Tech. |
| Qualité | Technique |