Learn More
Ethyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-1-thio-Alpha,Beta-L-fucopyranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-1-thio-alpha,beta-L-fucopyranoside |
| CAS | 169532-17-6 |
| Formule moléculaire | C29 H34 O4 S |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H34O4S/c1-3-34-29-28(32-21-25-17-11-6-12-18-25)27(31-20-24-15-9-5-10-16-24)26(22(2)33-29)30-19-23-13-7-4-8-14-23/h4-18,22,26-29H,3,19-21H2,1-2H3/t22-,26+,27+,28-,29?/m0/s1 |
| SMILES | CCSC1O[C@@H](C)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4 |
| Nom IUPAC | (3S,4R,5R,6S)-2-ethylsulfanyl-6-methyl-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 478.64 |
| Poids de la formule | 478.2178 |