Learn More
Ethyl 2,3-dibromobutanoate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31107810
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31107810 5 g
31092923 250 mg
31096819 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31107810 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1280565g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2,3-dibromobutanoate
CAS 609-11-0
Formule moléculaire C6H10Br2O2
Numéro MDL MFCD00017863
Quantité 5 g
SMILES CC(Br)C(Br)C(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 273.95
Pourcentage de pureté 95%