Learn More
Éthyl 2,4-dichloro-6-méthylnicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 234.08 |
| Pourcentage de pureté | 97% |