Learn More
Éthyl 2,4-dichloro-6-méthylnicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10783483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10783483 10 g 10g
10332005 5 g 5g
10021934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10783483 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB04498EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 86129-63-7
Formule moléculaire C9H9Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 234.076
Numéro MDL MFCD00173918
Clé InChI ZNFJVVLTQSOWJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-dichloro-6-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-6-methyl-, ethyl ester, ethyl2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl nicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate #, 2,4-dichloro-6-methylnicotinic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid,2,4-dichloro-6-methyl-,ethylester
CID PubChem 604813
Nom IUPAC 2,4-dichloro-6-méthylpyridine-3-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(C=C1Cl)C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 234.08
Pourcentage de pureté 97%