Learn More
Éthyle 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It's employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières pour la synthèse organique, l’agrochimie, le domaine pharmaceutique et le champ de dyestuff
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate |
| Point de fusion | 36°C to 37°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 152173 |
| Synonyme | ethyl 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-, ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 2,4,-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, pubchem24010, ethyl2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 221.04 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |