Learn More
Butanoate d’éthyl2,4 -dioxo-4 -(2 -thiényl), 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10059491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10059491 1 g Flacon en verre ambré -
10069491 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10059491 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB04027DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 36983-36-5
Formule moléculaire C10H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 226.246
Numéro MDL MFCD00126316
Clé InChI GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
CID PubChem 2799459
Nom IUPAC 2,4-dioxo-4-thiophène-2-ylbutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2, 4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 226.25
Pourcentage de pureté 90%