Learn More
2,4-dioxo-5-méthylhexanoate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481110
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11481110 25 g 25g
11461110 1 g 1g
11471110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481110 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25735.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 64195-85-3 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
Ethyl 2,4-dioxo-5-methylhexanoate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4-dioxo-5-méthylhexanoate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64195-85-3
Formule moléculaire C9H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD07323638
Clé InChI HBJPUWYQVWIKSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl5-methyl-2,4-dioxohexanoate, ethyl 2,4-dioxo-5-methylhexanoate, 5-methyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid,5-methyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5-methyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, acmc-1bc7v, ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate, ethyl 5-methyl-2,4-dioxo-hexanoate, ethyl 5-methyl-2,4-bis oxidanylidene hexanoate
CID PubChem 3017501
Nom IUPAC Éthyl 5-méthyl-2,4-dioxohexanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2,4-dioxo-5-methylhexanoate
Quantité 25 g
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 95%