Learn More
Ethyl 2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate |
| CAS | 721-63-1 |
| Formule moléculaire | C11H11F3O2 |
| Numéro MDL | MFCD07779351 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(OCC)CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.20 |
| Pourcentage de pureté | 98% |