Learn More
2,5-dibromo-1,3-oxazole-4-carboxylate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2,5-dibromo-1,3-oxazole-4-carboxylate |
| CAS | 460081-22-5 |
| Formule moléculaire | C6H5Br2NO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Ethyl 2,5-Dibromo-4-oxazolecarboxylic Acid Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5Br2NO3/c1-2-11-5(10)3-4(7)12-6(8)9-3/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1nc(Br)oc1Br |
| Nom IUPAC | 2,5-dibro-1,3-oxazole-4-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 298.92 |
| Poids de la formule | 296.8636 |