Learn More
2-acétoxy-2-(diéthoxyphosphoryl)acétate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-Acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate |
| CAS | 162246-77-7 |
| Formule moléculaire | C10 H19 O7 P |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H19O7P/c1-5-14-9(12)10(17-8(4)11)18(13,15-6-2)16-7-3/h10H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(OC(=O)C)P(=O)(OCC)OCC |
| Nom IUPAC | 2-acétyloxy-2-diéthoxyphosphorylactéate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.23 |
| Poids de la formule | 282.0868 |