Learn More
Chlorhydrate d’éthyl 2-amidinoacétate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15411419 5 g 5g
15401419 1 g 1g
15421419 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15411419 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64288.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 57508-48-2 | C5H11ClN2O2 | 166.605 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57508-48-2
Formule moléculaire C5H11ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.605
Numéro MDL MFCD06797615
Clé InChI VOHFLYOSVGWQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride, 3-amino-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-carbamimidoylacetate hydrochloride, 3-amino-3-imino-propanoic acid, ethyl ester hcl, carbamimidoyl-acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hcl, ethyl 3-amino-3-iminopropanate hydrochloride, ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hcl, 3-amino-3-iminopropionic acid ethyl ester hydrochloride
CID PubChem 15555354
Nom IUPAC éthyl 3-amino-3-iminopropanoate;chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)CC(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride
Point de fusion 105°C to 108°C
Quantité 5 g
Beilstein 3694030
Poids de la formule 166.6
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide