Learn More
Chlorhydrate d’éthyl 2-amidinoacétate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride |
| Point de fusion | 105°C to 108°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 3694030 |
| Poids de la formule | 166.6 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |