Learn More
2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate d'éthyle, TRC
Code produit 30379159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379159 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE6784651G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylate
CAS 5398-36-7
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Quantité 1 g
Synonyme 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Amino-4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole, 2-Amino-4-ethoxycarbonylthiazole, 2-Amino-4-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Aminothiazol-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylate Ethyl 2-amino-4-thiazolecarboxylate, NSC 43547, NSC 4464
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
SMILES CCOC(=O)c1csc(N)n1
Poids moléculaire (g/mol) 172.2
Poids de la formule 172.0306