Learn More
2-amino-1-cyclohexène-1-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10757202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10757202 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10757202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334260010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1128-00-3 | Molecular Formula: C9H15NO2 | Molecular Weight: 169.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1128-00-3
Formule moléculaire C9H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.22
Numéro MDL MFCD01863243
Clé InChI JBZVWABPSHNPIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-1-cyclohexene-1-carboxylate, ethyl 2-aminocyclohex-1-enecarboxylate, 2-amino-cyclohex-1-enecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohex-1-ene-1-carboxylate, 2-amino-1-cyclohexenecarboxylic acid ethyl ester, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-aminocyclohex-1-enecarboxylic acid ethyl ester, 1-cyclohexene-1-carboxylicacid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-cyclohex-1-enecarboxylicacidethylester, ethyl cis-2-aminocyclohexenecarboxylate
CID PubChem 312929
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-1-cyclohexene-1-carboxylate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 70°C to 74°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2C6H8COOCH2CH3
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-aminocyclohexène-1-carboxylate d’éthyle
Poids de la formule 169.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline