Learn More
Éthyle 2-amino-4-(2-thiényl)thiophène-3-carboxylate 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15484516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484516 1 g 1g
15494516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58777.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 243669-48-9
Formule moléculaire C11H11NO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 253.33
Numéro MDL MFCD00115120
Clé InChI AKFDBWIUWIWHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-4-2-thienyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 5'-amino-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate, ethyl 2-amino-4-thiophen-2-yl thiophene-3-carboxylate, 5'-amino-2,3' bithiophenyl-4'-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5'-amino 2,3'-bithiophene-4'-carboxylate, ethyl 2-azanyl-4-thiophen-2-yl-thiophene-3-carboxylate, 2,3'-bithiophene-4'-carboxylicacid, 5'-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-thiophen-2-yl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, maybridge1_003774
CID PubChem 718227
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 85°C to 87°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC ethyl 2-amino-4-thiophen-2-ylthiophene-3-carboxylate
Poids de la formule 253.33
Pourcentage de pureté 97%