Learn More
2-Amino--(-fluorophényl)thiophène--carboxylate4-(4-fluorophényl)thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15418555
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15418555 1 g 1g
15428555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15418555 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33631.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35978-33-7
Formule moléculaire C13H12FNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 265.302
Numéro MDL MFCD00239291
Clé InChI CJMZLCRLBNZJQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-4-4-fluorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-fluoro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-4-fluorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl2-amino-4-4-fluorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-fluophenyl thiophene-3-carboxylate, maybridge1_000485, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-fluorophenyl-, ethyl ester
CID PubChem 613091
Nom IUPAC 2-amino-4-(4-fluorophényl)thiophène-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 87°C to 94°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 265.3
Pourcentage de pureté 96%