Learn More
2-amino-4-(4-méthoxyphényl)thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 96 %
Code produit 15468185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468185 10 g 10g
15458185 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468185 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32736.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15854-11-2
Formule moléculaire C14H15NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 277.338
Numéro MDL MFCD01917484
Clé InChI ZUOUKGJUHCKVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-methoxyphenyl-,ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxy-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-, ethyl ester
CID PubChem 727641
Nom IUPAC Éthyle 2-amino-4-(4-méthoxyphényl)thiophène-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-(4-methoxyphenyl)thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 277.34
Pourcentage de pureté 96%