Learn More
2-amino-4-(4-pyridyl)thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413956 1 g 1g
15423956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58069.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 117516-88-8 | Molecular Formula: C12H12N2O2S | Molecular Weight: 248.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans des conditions sèches et fraîches, dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117516-88-8
Formule moléculaire C12H12N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 248.3
Numéro MDL MFCD01922021
Clé InChI LKLAPQXKZAVVPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-4-4-pyridinyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-pyridin-4-yl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-4-pyridinyl-, ethyl ester, 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20mn8d, cbmicro_021712, ethyl 2-azanyl-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 874726
Nom IUPAC 2-amino-4-pyridine-4-ylthiophène-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=NC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-(4-pyridyl)thiophene-3-carboxylate
Quantité 1 g
Poids de la formule 248.29
Pourcentage de pureté 97%