Learn More
Éthyle 2-amino-4-(5-méthyl-2-thiényl)thiophène-3-carboxylate 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15424136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424136 5 g 5g
15414136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58311.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 379247-26-4
Formule moléculaire C12H13NO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 267.361
Numéro MDL MFCD03028437
Clé InChI OCXFDSDTIGSDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5'-amino-5-methyl-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate, ethyl 2-amino-4-5-methylthiophen-2-yl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-5-methyl 2-thienyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-5-methyl-2-thienyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-azanyl-4-5-methylthiophen-2-yl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-5-methyl-2-thienyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-5-methyl-2-thiophenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 711175
Nom IUPAC 2-amino-4-(5-méthylthiophène-2-yl)thiophène-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(S2)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-(5-methyl-2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Quantité 5 g
Poids de la formule 267.36
Pourcentage de pureté 97%