Learn More
Éthyle2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate |
| Point de fusion | ∽300°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 165835 |
| Poids de la formule | 183.17 |
| Pourcentage de pureté | 95% |