Learn More
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442928 25 g 25g
11432928 5 g 5g
11458716 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16896.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7210-76-6 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7210-76-6
Formule moléculaire C7H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.23
Numéro MDL MFCD00123414
Clé InChI WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 343747
Nom IUPAC 2-amino-4-méthyle-1,3-thiazole-5-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=C(N)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Point de fusion 172°C to 176°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Synonyme ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-methyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl thiazole, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl-thiazole, ethyl 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
Poids de la formule 186.22
Pourcentage de pureté 97%