Learn More
2-amino-4-méthylthiophène-3-carboxylate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429712 25 g 25g
11409712 1 g 1g
11419712 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429712 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10790.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 43088-42-2 | C8H11NO2S | 185.241 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43088-42-2
Formule moléculaire C8H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 185.241
Numéro MDL MFCD00051669
Clé InChI ILYCZKOBLRJJSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxylate, acmc-20a9ux, maybridge1_003755, 2-amino-4-methyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl 2-amino4-methylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene
CID PubChem 521132
Nom IUPAC 2-amino-4-méthylthiophène-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Point de fusion 79°C to 83°C
Quantité 25 g
Beilstein 1366073
Poids de la formule 185.25
Pourcentage de pureté ≥98%