Learn More
2-amino-4-(p-tolyl)thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 97 +%, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate |
| Point de fusion | 105°C to 107°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 261.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |