Learn More
2-amino-4-(p-tolyl)thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 97 +%, Thermo Scientific™
Code produit 15467855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467855 5 g 5g
15457855 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467855 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31633.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15854-08-7
Formule moléculaire C14H15NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 261.339
Numéro MDL MFCD01827729
Clé InChI GOQSMGNEJVWZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-p-tolyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methylphenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-p-tolythiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-4-methylphenyl thiophene, 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methylphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 705801
Nom IUPAC Éthyl 2-amino-4-(4-méthylphényl)thiophène-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 105°C to 107°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 261.35
Pourcentage de pureté ≥97%