Learn More
2-amino-4-phényl-5-thiazolecarboxylate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10072000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10072000 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10072000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162220025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiazolecarboxylate
Note relative au nom 99%
CAS 64399-23-1
Point de fusion 169°C to 172°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H12N2O2S
Numéro MDL MFCD00022452
Quantité 2.5 g
Synonyme ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209nlv, 2-amino-4-phenyl-5-carboethoxythiazole, ethyl 2-amino-4-phenylthiazol-5-carboxylate, ethyl2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenyl-thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenylthiazol-5-yl-carboxylate
Clé InChI OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)N)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC Éthyle 2-amino-4-phényl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 248.3
CID PubChem 73239
Poids de la formule 248.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline