Learn More
Éthyle 2-amino-4-phénylthiazole-5-carboxylate, 98 %
Code produit 11373287
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11373287 1 g 1g
11383287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13864.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64399-23-1
Formule moléculaire C12H12N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 248.3
Numéro MDL MFCD00022452
Clé InChI OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 73239
Nom IUPAC Éthyle 2-amino-4-phényl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)N)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Point de fusion 170°C to 173°C
Quantité 1 g
Beilstein 222259
Synonyme ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209nlv, 2-amino-4-phenyl-5-carboethoxythiazole, ethyl 2-amino-4-phenylthiazol-5-carboxylate, ethyl2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenyl-thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenylthiazol-5-yl-carboxylate
Poids de la formule 248.31
Pourcentage de pureté 98%