Learn More
2-Amino-4-phénylthiophène-3-carboxylate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424527 1 g 1g
15417925 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31867.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4815-36-5 | C13H13NO2S | 247.312 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4815-36-5
Formule moléculaire C13H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 247.312
Numéro MDL MFCD00126391
Clé InChI WYTHTMKMOSPACP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, amino-2 ethoxycarbonyl-3 phenyl-4 thiophene french, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, cbmicro_024541, enamine_004212
CID PubChem 73242
Nom IUPAC éthyl 2-amino-4-phénylthiophène-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Point de fusion 90°C to 94°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 247.32
Pourcentage de pureté 96%